Learn More
Solstice Acetona
Código de producto. 15985650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 L
Tamaño de la unidad:
7 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15985650 7 L 7 litros
1 options
Código de producto. 15985650 Proveedor Solstice N.º de proveedor 322017L
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Acetona, Puriss. pa, Reactivo ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Europa, ≥ 99,5% (GC).
  • Disolventes de uso general ACS.
  • Solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica.
  • Adecuado para aplicaciones menos exigentes como la HPLC isocrática de rutina.
  • Variaciones y problemas de disminución atribuibles a la contaminación por disolventes.
  • Todos los disolventes se prueban para cumplir con las especificaciones de uso general de ACS.
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Propanone, Dimethyl Ketone
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
pH No aplicable
Punto de fusión -95 °C
Color Incolora
% máx. CAS 100.00%
Densidad 0,79 g/cm3 (20 °C)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación 14.3 %(V)
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Puriss. Megafonía.
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor 240 hPa (20 °C)
Viscosidad 0,32 mPa.s (20 °C)
Número UN UN1090
Beilstein 635680
Punto de ebullición 55 °C a 57 °C (1,013 hPa)
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.