Learn More
Riedel-de Haën Acetona
Código de producto. 15955650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 L
18 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
7 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15955650 7 L 7 litros
15945650 18 L 18 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15955650 Proveedor Riedel-de Haën N.º de proveedor 242017L
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Acetona, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, NF, Ph. Europa, ≥ 99% (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza.
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Propanone, Dimethyl Ketone
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
pH No aplicable
Punto de fusión -95 °C
% mín. CAS ≥90.00%
Color Incolora
% máx. CAS ≤100.00%
Densidad 0,79 g/cm3 (20 °C)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación de -17 °C
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Puriss.
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor 240 hPa (20 °C)
Viscosidad 0,32 mPa.s (20 °C)
Número UN UN1090
Punto de ebullición 55 °C a 57 °C (1,013 hPa)
Porcentaje de pureza ≥99,00%
Grado Farmacopea
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.