Learn More
Ácido acetona-1,3-dicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454774
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454774 50 g 50 g
11464774 250 g 250 g
11444774 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11454774 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13742.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 542-05-2 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
Acetone-1,3-dicarboxylic acid is used as a building block in organic chemistry. It is also used in the synthesis of hetrocyclic rings and in the Weiss-Cook reaction, which involves the preparation of cis-bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione by reacting with diacyl (1,2 ketone). Its presence in human urine is used as a diagnostic test for the overgrowth of harmful gut flora such as Candida albicans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido acetona-1,3-dicarboxílico se utiliza como compuesto básico en química orgánica. También se utiliza en la síntesis de anillos hetrocíclicos y en la reacción de Weiss-Cook, que implica la preparación de cis-biciclo[3.3.0]octano-3,7-diona al reaccionar con diacilo (1,2 cetona). Su presencia en orina humana se utiliza como prueba diagnóstica para el crecimiento excesivo de flora intestinal nociva como Candida albicans.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Ligeramente soluble en acetato de etilo y éter. Insoluble en cloroformo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-05-2
Fórmula molecular C5H6O5
Peso molecular (g/mol) 146.098
Número MDL MFCD00002711
Clave InChI OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-acetonedicarboxylic acid, 3-oxoglutaric acid, acetonedicarboxylic acid, pentanedioic acid, 3-oxo, acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-ketoglutaric acid, unii-ih7p7wo21p, 1,3-acetonedicarboxylic acid; 3-ketoglutaric acid, ih7p7wo21p, acetondicarbonsaure
PubChem CID 68328
Nombre IUPAC ácido 3-oxopentanodioico
SMILES C(C(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Punto de fusión ∼132°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 1447081
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,68
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ethyl acetate and ether. Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone-1,3-dicarboxylic acid