Learn More
Acetomenaftona (diacetato de menadiol), LoGiCal
Código de producto. 30458275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458275 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458275 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1730.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetomenaphthone (Menadiol Diacetate)
CAS 573-20-6
Nombres de analitos o componentes Acetomenaphthone (Menadiol Diacetate)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,4-Naphthalenediol, 2-methyl-, 1,4-diacetate1,4-Naphthalenediol, 2-methyl-, diacetate (7CI,8CI,9CI), Vitamin K4 (6CI), 1,4-Diacetoxy-2-methylnaphthalene, 2-Methyl-1,4-naphthohydroquinone diacetate, 2-Methyl-1,4-naphthoquinol diacetate, Acetomenaphthone, Adaprin, Davitamon-K, Davitamon-K-oral, Kapathrom, Kapilin, Kapilon, Kappaxan, Kativ powder, Kayvite, Menadiol diacetate, NSC 403062, Pafavit, Prokayvit Oral, Vitamin K diacetate, Vitavel K
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O4/c1-9-8-14(18-10(2)16)12-6-4-5-7-13(12)15(9)19-11(3)17/h4-8H,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)Oc1cc(C)c(OC(=O)C)c2ccccc12
Nombre IUPAC Acetato de (4-acetiloxi-3-metilnaftalen-1-ilo)
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 258.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0892 g/mol