Learn More
Acetoína (~90%), TRC
Product Code. 30011040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Unit Size:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
30011040 5 g 5 g
30005391 50 g 50 g
30006026 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1637785G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-86-0
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Sinónimo 2-Butanone, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-2-butanone, (±)-3-Hydroxybutan-2-one, (±)-Acetoin, 1-Hydroxyethyl methyl ketone, 2,3-Butanolone, 2-Hydroxy-3-butanone, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxyl-2-butanone, 3-Oxo-2-butanol, Acetoin, Acetoine, Acetyl methyl carbinol, DL-Acetoin, Dimethylketol, Methanol, acetylmethyl-, NSC 7609, γ-Hydroxy-β-oxobutane
Nombre IUPAC 3-hidroxibutan-2-ona
SMILES CC(O)C(=O)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Acetoin
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.