Learn More
Acetoína (~90%), TRC
Código de producto. 30005391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005391 50 g 50 g
30011040 5 g 5 g
30006026 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16377850G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-86-0
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Sinónimo 2-Butanone, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-2-butanone, (±)-3-Hydroxybutan-2-one, (±)-Acetoin, 1-Hydroxyethyl methyl ketone, 2,3-Butanolone, 2-Hydroxy-3-butanone, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxyl-2-butanone, 3-Oxo-2-butanol, Acetoin, Acetoine, Acetyl methyl carbinol, DL-Acetoin, Dimethylketol, Methanol, acetylmethyl-, NSC 7609, γ-Hydroxy-β-oxobutane
Nombre IUPAC 3-hidroxibutan-2-ona
SMILES CC(O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoin
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524