Learn More
Ácido acetohidroxámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetohydroxamic Acid |
| CAS | 546-88-3 |
| Fórmula molecular | C2 H5 N O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4) |
| SMILES | CC(=O)NO |
| Nombre IUPAC | N-hydroxyacetamide |
| Peso molecular (g/mol) | 75.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.032 |