Learn More
Acetohydroxamic acid, MedChemExpress
Descripción
Acetohydroxamic acid is a potent and irreversible inhibitor of bacterial and plant urease and also used as adjunctive therapy in chronic urinary infection.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetohydroxamic acid |
| Forma física | Powder |
| CAS | 546-88-3 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C2H5NO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | AHA |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (3330.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (1332.09 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |