Learn More
Acetohydrazida, TRC
Código de producto. 30133645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133645 5 g 5 g
30041138 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1637705G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1068-57-1
Fórmula molecular C2H6N2O
Peso molecular (g/mol) 74.08
Sinónimo Acetic Acid Hydrazide, Acethydrazide, Acetic hydrazide, Acetohydrazine, Acetyl hydrazide, Acetylhydrazine, ENT-61241, Ethanehydrazonic Acid, Monoacetylhydrazine, NSC 2271, NSC 53155
Nombre IUPAC acetohidrazida
SMILES CC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetohydrazide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.048