Learn More
Acetohidrazida-D3, TRC
Código de producto. 30313307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313307 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16377210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetohydrazide-D3
CAS 1028333-41-6
Fórmula molecular C2H3D3N2O
Cantidad 10 mg
Sinónimo Acetic-2,2,2-D3 Acid Hydrazide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
SMILES O=C(C([2H])([2H])[2H])NN
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterioacetohidrazida
Peso molecular (g/mol) 77.1