Learn More
Acetohexamida, TRC
Código de producto. 30180278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180278 1 g 1 g
30180002 100 mg 100 miligramos
30180419 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1626501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 968-81-0
Fórmula molecular C15 H20 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 324.4
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-acetyl-N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-Urea, 1-[(p-acetylphenyl)sulfonyl]-3-cyclohexyl- (6CI,8CI), 1-(p-Acetylbenzenesulfonyl)-3-cyclohexylurea, 1-[(p-Acetylphenyl)sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Acetohexamid, Acetohexamide, Dimelin, Dimelin (antidiabetic), Dimelor, Dymelor, Gamadiabet, Hypoglicil, Metaglucina, Minoral, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, Ordimel, Tsiklamid, U 14812
Nombre IUPAC 1-(4-acetilfenil)sulfonil-3-ciclohexilurea
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetohexamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N2O4S/c1-11(18)12-7-9-14(10-8-12)22(20,21)17-15(19)16-13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13H,2-6H2,1H3,(H2,16,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1144
Porcentaje de pureza >95%