Learn More
Acetohexamida, LoGiCal
Descripción
Acetohexamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetohexamide |
| CAS | 968-81-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetohexamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H20 N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 4-acetyl-N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-Urea, 1-[(p-acetylphenyl)sulfonyl]-3-cyclohexyl- (6 CI,8 CI), 1-(p-Acetylbenzenesulfonyl)-3-cyclohexylurea, 1-[(p-Acetylphenyl)sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Acetohexamid, Acetohexamide, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H20N2O4S/c1-11(18)12-7-9-14(10-8-12)22(20,21)17-15(19)16-13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13 H,2-6H2,1H3,(H2,16,17,19) |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-acetilfenil)sulfonil-3-ciclohexilurea |
| Mostrar más |