Learn More
Acetoguanida, TRC
Código de producto. 30134900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134900 10 g 10 g
17914205 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16262010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16352-06-0
Fórmula molecular C4 H6 N4 O
Peso molecular (g/mol) 126.12
Sinónimo 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-6-methyl- (9CI), s-Triazin-2-ol, 4-amino-6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-4-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-1H-1,3,5-triazin-4-one, 4-Amino-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ol, Acetoguanide, IN-B 5528, 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 6-amino-4-methyl-, 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-6-methyl- (9CI), s-Triazin-2-ol, 4-amino-6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-4-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-1H-1,3,5-triazin-4-one, 4-Amino-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ol, Acetoguanide, IN-B 5528, 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 6-amino-4-methyl-
Nombre IUPAC 4-amino-6-metil-1,3,5-triazina-2-ol
SMILES Cc1nc(N)nc(O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoguanide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N4O/c1-2-6-3(5)8-4(9)7-2/h1H3,(H3,5,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0542