Learn More
Acetoclor, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetochlor |
| CAS | 34256-82-1 |
| Fórmula molecular | C14 H20 Cl N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | o-Acetotoluidide, 2-chloro-N-(ethoxymethyl)-6'-ethyl- (8CI), 2-Chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide, 2-Chloro-N-(ethoxymethyl)-6'-ethyl-o-acetotoluidide, 2-Methyl-6-ethyl-N-ethoxymethyl-2-chloroacetanilide, 2'-Ethyl-6'-methyl-N-(ethoxymethyl)-2-chloroacetanilide, Acenit, Acetal, Acetal (herbicide), Acetochlor, Acetor 50 EC, Azetochlor, Guardian, Guardian (herbicide), Harness, Henaisi, MG 02, MON 097, Nevirex, Relay, Relay (herbicide), Riley, Surpass, Trophee, Trophy, Warrant |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)16(10-18-5-2)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 269.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.1183 |