Learn More
Acetoclor, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12919174 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
12919174 1 mL 1 ML
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12919174 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S135
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Acetoclor34256-82-11000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material Acetochlor
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 34256-82-1, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C14H20ClNO2
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI VTNQPKFIQCLBDU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=CC(=C1N(COCC)C(=O)CCl)C
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetamida
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 269.769
PubChem CID 1988
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:2394
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetochlor
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio