Learn More
Acetoclor SAA 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326562 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326562 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10018450AL100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetochlor-sulfinyl-acetic acid
CAS 618113-86-3
Nombres de analitos o componentes Acetochlor-sulfinyl-acetic acid
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C16 H23 N O5 S
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetic acid, [[2-[(ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl]sulfinyl]- (9CI), 2-[[2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl]sulfinyl]acetic acid, Acetochlor-sulfinyl-acetic acid, Acetochlor SAA
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO5S/c1-4-13-8-6-7-12(3)16(13)17(11-22-5-2)14(18)9-23(21)10-15(19)20/h6-8H,4-5,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)
SMILES CCOCN(C(=O)CS(=O)CC(=O)O)c1c(C)cccc1CC
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[N-(etoximetil)-2-etil-6-metil-anilino]-2-oxo-etil]sulfinilacético
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 341.42
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 341,1297 g/mol