Learn More
Ácido acetoclorooxalámico (OA) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326669 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326669 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10018400AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetochlor oxalamic acid (OA)
CAS 194992-44-4
Nombres de analitos o componentes Acetochlor oxalamic acid (OA)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetic acid, [(ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoacetic acid, Acetochlor OA, Acetochlor OXA, Acetochlor oxanilic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO4/c1-4-11-8-6-7-10(3)12(11)15(9-19-5-2)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
SMILES CCOCN(C(=O)C(=O)O)c1c(C)cccc1CC
Nombre IUPAC Ácido 2-[N-(etoximetil)-2-etil-6-metilanilino]-2-oxoacético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 265.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1314 g/mol