Learn More
Acetoclor, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16606203 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16606203 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16606203 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1676100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetochlor
CAS 34256-82-1
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.12 g/mL (25°C)
Temperatura de inflamación 160°C
Beilstein 2859702
Color Amarillo claro
Punto de fusión 10.6°C
Punto de ebullición 172°C
Sinónimo 2-Chloro-N-ethoxymethyl-N-(2'-ethyl-6'-methylphenyl) acetamide
Peso molecular (g/mol) 269.77 g/mol
Cantidad 100 mg
Grado Herbicidas