Learn More
Ácido acetoclor-etanosulfónico (ESA) sódico 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327395 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327395 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10018210ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt
CAS 947601-84-5
Nombres de analitos o componentes Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H20 N O5 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)15(10-20-5-2)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCOCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)cccc1CC
Nombre IUPAC sodio;2-[N-(etoximetil)-2-etil-6-metilanilino]-2-oxoetanosulfonato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 337.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.096 g/mol