Learn More
Sal sódica de acetoclor ESA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 947601-84-5 |
| Fórmula molecular | C14 H20 N O5 S . Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ethanesulfonic acid, 2-[(ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)15(10-20-5-2)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCOCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)cccc1CC |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[N-(etoximetil)-2-etil-6-metilanilino]-2-oxoetanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 337.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.096 |