Learn More
Acetoclor D11 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetochlor-d11 |
| CAS | 1189897-44-6 |
| Disolvente o matriz | Acetone |
| Fórmula molecular | C14 2H11 H9 Cl N O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-(ethoxymethyl)-N-[3,4,5-trideuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-6-(trideuteriomethyl)phenyl]acetamide, 2-Chloro-N-(ethoxymethyl)-N-[2-(ethyl-d5)-6-(methyl-d3)phenyl-3,4,5-d3]acetamide, 2'-(Ethyl-d5)-6'-(methyl-d3)-N-(ethoxymethyl)-2-chloroacetanilide-3',4',5'-d3, Acetochlor D11, Acetochlor-d11, Acetochlor-D11 (2-(ethyl-D5)-6-(methyl-D3)phenyl-3,4,5-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)16(10-18-5-2)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3/i1D3,3D3,4D2,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c(N(COCC)C(=O)CCl)c(c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(etoximetil)-N-[3,4,5-trideuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-6-(trideuteriometil)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 280.83 |
| Mostrar más |