Learn More
Acetoclor 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325345 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325345 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10018000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetochlor
CAS 34256-82-1
Nombres de analitos o componentes Acetochlor
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 Cl N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetochlor
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)16(10-18-5-2)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
SMILES CCOCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 269.77
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1183 g/mol