Learn More
Éster metilígeno del ácido acetobromo-alfa-D-glucurónico (contiene 2% de CaCO3), TRC
Código de producto. 30003983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003983 25 g 25 g
30009448 10 g 10 g
17941065 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16200025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21085-72-3
Fórmula molecular C13 H17 Br O9
Peso molecular (g/mol) 397.17
Nombre IUPAC metil (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-bromooxano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetobromo-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17BrO9/c1-5(15)20-8-9(21-6(2)16)11(13(18)19-4)23-12(14)10(8)22-7(3)17/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.0056