Learn More
Éster metílico de ácido acetobromo-alfa-D-glucurónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11996201 1 g Frasco de vidrio 1 g
11906211 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436290010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21085-72-3 | C13H17BrO9 | 397.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21085-72-3
Fórmula molecular C13H17BrO9
Peso molecular (g/mol) 397.17
Clave InChI GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
Sinónimo 2r,3r,4s,5s,6s-2-bromo-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid methyl ester, bromomethyltriacetyl glucuronate, bromo-2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl acetobromo-alpha-d-glucuronate, 2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide uronic acid methyl ester, methyl 2s,3s,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxane-2-carboxylate, zlchem 1315, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid, methyl ester, methyl, a-acetobromoglucuronate
PubChem CID 88785
Nombre IUPAC metil (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-bromooxano-2-carboxilato
SMILES CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)Br)C(=O)OC)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 80°C to 110°C
Color Blanco a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica +185° to +195° (20°C, 589nm) (c=1, ethyl acetate)
Estabilizante 2% (CaCO3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.