Learn More
Acetobromo-alfa-D-glucosa, 97 %, estabilizada con un 2 % de carbonato de calcio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316816 10 g 10 g
11326816 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04151.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 572-09-8 | C14H19BrO9 | 411.20 g/mol
Acetobromo-α-D-glucose acts as an intermediate in the preparation of beta-glucosides. It is also used as a possible poly(ethylene terephthalate) surface modification reagent to enhance its blood compatibility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acetobromo-α-D-glucosa actúa como intermediaria en la preparación de beta-glucósidos. También se utiliza como posible reactivo poli(tereftalato de etileno) de modificación de superficie para mejorar su compatibilidad sanguínea.
Solubilidad
Soluble en éter, cloroformo, etanol, acetona, diclorometano, éter, etilo, metanol y tetrahidrofurano. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, magnesio y aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 572-09-8
Fórmula molecular C14H19BrO9
Peso molecular (g/mol) 411.20
Número MDL MFCD00063254
Clave InChI CYAYKKUWALRRPA-HAGGZJDPNA-N
Sinónimo 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromglucose, acetobromoglucose, acetobromo-alpha-d-glucose, a-acetobromglucose, acetobromo glucose, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, stab. with calcium carbonate
PubChem CID 101776
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-bromooxan-2-il]metil acetato
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetobromo-alpha-D-glucose
Nombre de nota stabilized with 2% calcium carbonate
Punto de fusión 84°C to 89°C
Cantidad 10 g
Beilstein 96669
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,60
Información de solubilidad Soluble in ether,chloroform,ethanol,acetone,dichloromethane,ether,ethyl,methanol,and tetrahydrofuran. Insoluble in water.
Rotación óptica +198° (c=3 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.22
Porcentaje de pureza 97%