Learn More
Sal sódica de acetoacetil-coenzima A, > 90 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473031 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473031 25 mg 25 miligramos
11463031 10 mg 10 miligramos
11483031 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473031 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215022425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00€
    1106.70€ / 25 miligramos
    Ahorro 58.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
CAS 102029-52-7
Fórmula molecular C25H40N7NaO18P3S
Peso molecular (g/mol) 874.597
Clave InChI RSOOKMDOLPTBRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 133112705
Nombre IUPAC S-[2-[3-[[4-[[[5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-3-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]oxi-2-hidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoilamino]etil] 3-oxobutanetioato;sodio
SMILES CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoacetyl coenzyme A
Color Amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo >90%
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 901.6 (free acid)
Forma física Sólido