Learn More
Acetoacetic acid sodium salt, MedChemExpress
Descripción
Acetoacetic acid sodium salt is a metabolite of non-esterified fatty acids, involved in the development of human diabetes. Acetoacetic acid sodium salt induces oxidative stress to inhibit the assembly of very low density lipoprotein in bovine hepatocytes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetoacetic acid sodium salt |
| Forma física | Solid |
| CAS | 623-58-5 |
| Color | Pink |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C4H5NaO3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (403.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(CC(O[Na])=O)=O |
| Mostrar más |