Learn More
Éster isoamílico del ácido acetoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetoacetic Acid Isoamyl Ester |
| CAS | 2308-18-1 |
| Fórmula molecular | C9H16O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O3/c1-7(2)4-5-12-9(11)6-8(3)10/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CCOC(=O)CC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-oxobutanoato de 3-metilbutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 172.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1099 |