Learn More
Acetoacetanilida, TRC
Código de producto. 30313722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313722 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30313722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1618155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoacetanilide
CAS 102-01-2
Fórmula molecular C10H11NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Oxo-N-phenylbutanamide, 1-(Phenylamino)-1,3-butanedione, 1-(Phenylcarbamoyl)-2-propanone, 3-Oxo-N-phenylbutyramide, 4-(Phenylamino)-2,4-butanedione, Acetoacetamidobenzene, Acetoacetic Acid Anilide, Acetoacetic Anilide, Acetoacetylanilide, Coupler 633, N-(Acetoacetyl)aniline, N-Phenyl-3-oxobutanamide, N-Phenylacetoacetamide, N-Phenylacetylacetamide, NSC 2656, alpha-Acetyl-N-phenylacetamide, alpha-Acetylacetanilide, beta-Ketobutyranilide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13)
SMILES CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC 3-oxo-N-fenilbutanamida
Peso molecular (g/mol) 177.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079