Learn More
Acetoacetanilida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10611063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10611063 5 g 5 g
10234510 500 g 500 g
10764781 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10611063 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102360050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 102-01-2 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-01-2
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.2
Número MDL MFCD00008780
Clave InChI DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetoacetanilide, butanamide, 3-oxo-n-phenyl, acetoacetic anilide, acetoacetamidobenzene, acetylacetanilide, acetoacetylaniline, acetoacetanilid, n-phenylacetoacetamide, acetoacetic acid anilide, n-acetylacetyl aniline
PubChem CID 7592
Nombre IUPAC 3-oxo-N-fenilbutanamida
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoacetanilide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C to 86.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 162°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CONHC6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 518
Índice Merck 15, 57
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in acids and alkali hydroxide solutions,soluble in alcohol,chloroform,ether,hot benzene,and hot petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino