Learn More
Acetoacetanilida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428167 1000 g 1000 g
11438167 250 g 250 g
11448167 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17534.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102-01-2 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-01-2
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.203
Número MDL MFCD00008780
Clave InChI DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetoacetanilide, butanamide, 3-oxo-n-phenyl, acetoacetic anilide, acetoacetamidobenzene, acetylacetanilide, acetoacetylaniline, acetoacetanilid, n-phenylacetoacetamide, acetoacetic acid anilide, n-acetylacetyl aniline
PubChem CID 7592
Nombre IUPAC 3-oxo-N-fenilbutanamida
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoacetanilide
Punto de fusión 83°C to 86°C
Densidad 1.26
Punto de ebullición 129°C (24 mmHg)
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Olor Odorless
Cantidad 1000 g
Beilstein 473419
Índice Merck 14,58
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza ≥98%