Learn More
Acetoacetamida, TRC
Código de producto. 30133515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133515 50 g 50 g
17937574 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16180550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5977-14-0
Fórmula molecular C4 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 101.1
Sinónimo Acetoacetamide (6CI,7CI,8CI), 3-Oxobutanamide, 3-Oxobutyramide, Acetoacetic acid amide, Acetylacetamide, NSC 632231, α-Acetylacetamide
Nombre IUPAC 3-oxobutanamida
SMILES CC(=O)CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoacetamide
Nombres de analitos o componentes Acetoacetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Sector farmacéutico
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0477
Porcentaje de pureza >95%