Learn More
Acetoacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11915531 500 g Frasco de vidrio 500 g
11398141 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442545000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5977-14-0 | C4H7NO2 | 101.105 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5977-14-0
Clave InChI GCPWJFKTWGFEHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetoacetamide, acetylacetamide, acetoacetic acid amide, butanamide, 3-oxo, 3-oxobutanamid, unii-6o9u7cfy0t, 6o9u7cfy0t, 3-oxobutyramide, acmc-20alv9
PubChem CID 80077
ChEBI CHEBI:28515
Nombre IUPAC 3-oxobutanamida
SMILES CC(=O)CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoacetamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -53.0°C to +56.0°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H7NO2
Fórmula lineal CH3C(O)CH2C(O)NH2
Cantidad 500 g
Peso molecular (g/mol) 101.105
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino