Learn More
Acetildenafilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetildenafil |
| CAS | 831217-01-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C25 H34 N6 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), 5-[2-Ethoxy-5-[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Acetildenafil, Hongdenafil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34N6O3/c1-5-8-19-22-23(29(4)28-19)25(33)27-24(26-22)18-15-17(9-10-21(18)34-7-3)20(32)16-31-13-11-30(6-2)12-14-31/h9-10,15H,5-8,11-14,16H2,1-4H3,(H,26,27,33) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CC)CC4 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-etoxi-5-[2-(4-etilpiperazin-1-il)acetil]fenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 466.58 |
| Mostrar más |