Learn More
Acetildenafilo, LoGiCal
Código de producto. 30463939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463939 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463939 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1269.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetildenafil
CAS 831217-01-7
Nombres de analitos o componentes Acetildenafil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H34 N6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), Acetildenafil, Hongdenafil
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34N6O3/c1-5-8-19-22-23(29(4)28-19)25(33)27-24(26-22)18-15-17(9-10-21(18)34-7-3)20(32)16-31-13-11-30(6-2)12-14-31/h9-10,15H,5-8,11-14,16H2,1-4H3,(H,26,27,33)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CC)CC4
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-[2-(4-etilpiperazin-1-il)acetil]fenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 466.58
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.2692 g/mol