Learn More
Acetildenafil-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetildenafil-d8 |
| CAS | 1189944-10-2 |
| Fórmula molecular | C25H26D8N6O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32N6O3/c1-5-7-18-21-22(29(4)27-18)24(32)26-23(25-21)17-14-16(8-9-20(17)33-6-2)19(31)15-30-12-10-28(3)11-13-30/h8-9,14H,5-7,10-13,15H2,1-4H3,(H,25,26,32)/i10D2,11D2,12D2,13D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(CC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC(=O)c2ccc(OCC)c(c2)C3=Nc4c(CCC)nn(C)c4C(=O)N3)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 5-[2-etoxi-5-[2-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-metilpiperazin-1-il)acetil]fenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 474.63 |