Learn More
Hidrazida acético, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494403 25 g 25 g
11404413 100 g 100 g
11414413 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494403 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10969.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1068-57-1 | C2H6N2O | 74.083 g/mol
Acetic hydrazide is used as an antibiotic for the treatment of mycobacterium tuberculosis. It is also involved in the preparation of sunitinib b reacting with 5-fluoroisatin. Further, it inhibits mycolic acid biosynthesis. It serves as an important intermediate in organic synthesis such as nitric furosemide Long (nifuratrone) in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hidrazida acética se utiliza como antibiótico para el tratamiento de tuberculosis micobacteriana. También participa en la preparación de sunitinib b que reacciona con 5-fluoroisatina. Además, inhibe la biosíntesis del ácido micólico. Sirve como un intermediario importante en la síntesis orgánica como la furosemida nítrica larga (nifuratrona) en medicina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1068-57-1
Fórmula molecular C2H6N2O
Peso molecular (g/mol) 74.083
Número MDL MFCD00007610
Clave InChI OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
PubChem CID 14039
ChEBI CHEBI:48978
Nombre IUPAC acetohidrazida
SMILES CC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic hydrazide
Punto de fusión ∼60°C to 68°C
Punto de ebullición 128°C to 129°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 506165
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 96%