Código de producto. 10762971
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
25mL.
50 ml
Tamaño de la unidad:
25 ML
5 ML
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
10762971
25mL.
25 ML
10605802
5mL.
5 ML
10511374
50 ml
50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10762971
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
166210250
184.00€ 168.00€ / 25 ml Ahorro 16.00€ 8% Descuento
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS
1186-52-3
Fórmula molecular
C2H4O2
Peso molecular (g/mol)
64.08
Número MDL
MFCD00051051
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Sinónimo
acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
PubChem CID
2723903
Nombre IUPAC
deuterio 2,2,2-trideuterioacetato
SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Acetic-d3 acid-d
Forma física
Líquido
Color
Incolora
Nombre de nota
99.5 atom%D
Densidad
1.1300g/mL
Deuterio (D)
99,4% mín
Temperatura de inflamación
de 40 °C
Envase
Frasco de vidrio
Índice de refracción
1,3709
Gravedad específica
1,13
Agua
0,1% máx. (culombimétrico)
Cantidad
25mL.
Punto de fusión
De 15,0 °C a 16,0 °C
Punto de ebullición
de 115,5 °C
Fórmula lineal
CD3 CO2 D
Beilstein
02, III, 203
Formula Weight (peso de la fórmula)
64.08
Grado
NMR
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .