Learn More
Ácido d acético d3, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10605802 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
25mL.
50 ml
Tamaño de la unidad:
25 ML
5 ML
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10605802 5mL. 5 ML
10762971 25mL. 25 ML
10511374 50 ml 50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10605802 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166210050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.60€
    58.40€ / 5 ml
    Ahorro 5.20€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1186-52-3
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 64.08
Número MDL MFCD00051051
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Sinónimo acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723903
Nombre IUPAC deuterio 2,2,2-trideuterioacetato
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic-d3 acid-d
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom%D
Densidad 1.1300g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Temperatura de inflamación de 40 °C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1,3709
Gravedad específica 1,13
Agua 0,1% máx. (culombimétrico)
Cantidad 5mL.
Punto de fusión De 15,0 °C a 16,0 °C
Punto de ebullición de 115,5 °C
Fórmula lineal CD3CO2D
Beilstein 02, III, 203
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.08
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic-d3 acid-d
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.