Learn More
Ácido-d acético-d3, para RMN, 99,5 % del átomo D, envasado en ampollas de 0,75 ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16348206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7,5 mL
Tamaño de la unidad:
7.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16348206 7,5 mL 7.50 ml
1 options
Código de producto. 16348206 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464090075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.25€
    76.50€ / 7.5 ml
    Ahorro 6.75€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic-d3 acid-d
Densidad 1.1300 g/mL
Temperatura de inflamación de 40 °C
Índice de refracción 1,3709
Gravedad específica 1,13
Cantidad 7,5 mL
CAS 1186-52-3
Punto de fusión De 15,0 °C a 16,0 °C
Punto de ebullición de 115,5 °C
Fórmula molecular C2H4O2
Fórmula lineal CD3CO2D
Número MDL MFCD00051051
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC Ácido (²H₃)etano(²H)oico
Peso molecular (g/mol) 64.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.08
Grado RMN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic-d3 acid-d, for NMR, 99.5 atom % D, packaged in 0.75 ml ampoules
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid