Learn More
Acetic Anhydride, Supelco™
Description
for analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Specifications
Specifications
| Punto de fusión | -73°C |
| Densidad | 1.08 g/cm3 at 20°C |
| Número MDL | MFCD00008705 |
| Cantidad | 25 L |
| Sinónimo | Acetic anhydride, Acetyl acetate, Acetyl oxide, Acetic anhydride |