Learn More
Acetic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Código de producto. 15876730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15876730 1 L 1 litro
15851751 2.5 L 2.50 litro
15861751 25 L 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15876730 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8222781000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
For synthesis
Acetic anhydride is a widely used reagent in organic synthesis. The reagent is effective for acetylating alcohols, amines, and thiols. Additionally, it is used in various named reactions such as the Pummerer reaction, the Perkin reaction, the Polonovski reaction, the N-oxide reaction, and the Thiele reaction. Acetic anhydride is an effective reagent during oxidation of alcohols, dehydration, ether cleavage, enol acetate formation, and gem-diacetate formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-24-7
Grado Research
Fórmula molecular (CH3CO)2O
Peso molecular (g/mol) 102.09
Especificaciones
Punto de fusión -73°C
Densidad 1.08 g/cm3 at 20°C
Número MDL MFCD00008705
Cantidad 1 L
Sinónimo Acetic anhydride, Acetyl acetate, Acetyl oxide, Acetic anhydride
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic anhydride for synthesis
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic anhydride