Learn More
Anhídrido acético, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10467350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2,5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10467350 1 l Frasco de vidrio 1 litro
10542351 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorisch: Dieses Produkt enthält einen Arzneimittelvorläufer der Kategorie 2 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10467350 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149490010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.35€
    61.30€ / 1 litros
    Ahorro 5.05€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorisch: Dieses Produkt enthält einen Arzneimittelvorläufer der Kategorie 2 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 108-24-7 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-24-7
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.089
Número MDL MFCD00008705
Clave InChI WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anhídrido acético, acetanhídrido, ácido acético, anhídrido, óxido acético, óxido de acetilo, anhídrido etanoico, éter acetil, anhídrido acetil, anhídrido de ácido acético, anhydride acetique
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
Nombre IUPAC acetato de acetilo
SMILES CC(=O)OC(=O)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Anhídrido acético
Nombre de nota 99+ %
Color Incolora
Densidad 1.087 g/ml
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+ %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CO)2O
Índice de refracción De 1.3890 a 1.3910 (20 °C, 589 nm)
Cantidad 1 l
Beilstein 02, 166
Fieser 01,3; 02,7; 05,3; 06,1; 07,1; 08,1; 09,1; 11,1; 12,1; 13,93; 14,150; 15,1
Índice Merck 15, 55
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza ≥99.0 %
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic anhydride
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.