Learn More
Anhídrido acético, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99% (GC), Solstice
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic anhydride |
| Densidad | 1.08g/mL |
| Temperatura de inflamación | 49 °C (120,2 °F) |
| Fórmula lineal | (CH3CO)2O |
| Cantidad | 4 x 2.5 L |
| Número UN | UN1715 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.09 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% (GC) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetic anhydride
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302+H332-Nocivo en caso de ingestión o inhalación
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.