Learn More
Acetic Acid – Triethylamine Solution 1:1, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15660900 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15660900 100 mL 100 ml
15670900 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15660900 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 09748100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para HPLC, concentrado de 2M:2M, en H2O
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5204-74-0
Fórmula molecular C8H19NO2
Peso molecular (g/mol) 161.245
Número MDL MFCD00151725
Clave InChI AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylammonium acetate, teaa, acetic acid, compd. with n,n-diethylethanamine 1:1, acetic acid; n,n-diethylethanamine, ethanamine, n,n-diethyl-, acetate, triethylamine acetate, hoac et3n, acetic acid triethylamine, acetic acid; triethylamine, triethylammonium acetate solution
PubChem CID 165295
Nombre IUPAC ácido acético; N,N-dietiletanamina
SMILES CCN(CC)CC.CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid – Triethylamine Solution 1:1
Fórmula lineal CH3COOH · N(CH2CH3)3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3688333
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.24g/mol
Densidad 1.010g/mL at 20°C
Cantidad 100 mL