Learn More
Acetic Acid, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.0211 |
| Cantidad | 2.5 L |