Learn More
Acetic Acid, TRC
Código de producto. 30003600
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003600 5 L 5 litros
30008552 2.5 L 2.50 litro
17943705 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1676405L
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Sinónimo PN: WO2017048620 SEQID: 12 claimed sequence, Aci-Jel, E 260, Engage Agro, Ethanoic acid, Ethanoic acid monomer, Ethylic acid, Glacial acetic acid, HACP 85, Methanecarboxylic acid, Munger Horticultural Vinegar Plus, NSC 111201, NSC 112209, NSC 115870, NSC 127175, NSC 132953, NSC 406306, Vinegar acid, Weed Pharm, acetic acid
Nombre IUPAC acetic acid
SMILES CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.0211
Cantidad 5 L