Learn More
Solución de ácido acético, 12 % de volumen, Chem-Lab
Descripción
El ácido acético es una solución transparente e incolora con un fuerte olor agrio. Es el segundo ácido carboxílico más simple (después del ácido fórmico) y consta de dos pequeños grupos funcionales, un grupo acetilo y un grupo hidroxilo. Sin diluir, se conoce como ácido acético «glacial».
El ácido acético es un importante reactivo químico y químico industrial para la producción de compuestos químicos. Se utiliza en la producción de películas fotográficas, adhesivos, pinturas y fibras y tejidos sintéticos. Es un componente primario en la producción de monómero de acetato de vinilo, así como en la producción de éster y anhídrido acético. El volumen de ácido acético utilizado en el vinagre es comparativamente pequeño.
Especificaciones
Especificaciones
| pH | <2 |
| CAS | 64-19-7, 7732-18-5 |
| Color | Incolora |
| Fórmula molecular | C2H4O2 |
| Número MDL | MFCD00036152 |
| Sinónimo | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
| Clave InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(O)=O |
| Concentración | 12 % por volumen |
| Nombre IUPAC | ácido acético |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Acido acético 12 vol. % solución
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid glacial