Learn More
Solución de ácido acético 2 mol/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12980904 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12980904 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12980904 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 201 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid Solution
Envase Frasco
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Concentración 2M (2N)
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Nombre IUPAC ácido acético
Peso molecular (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:15366
Grado Farmacopea Europea farmacopea Referencia
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid 2M Volumetric Solution (VL 201)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.