Learn More
Acetic acid solution, 1.0M, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15654130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15654130 1L 1 litro
15644130 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15654130 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 342561L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrica, 1,0 M de CH3COOH (1,0 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid solution
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 506007
Concentración 1.0M
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Cantidad 1L
Nombre del producto
  • Acetic acid solution